Imprimer
Pérylène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20969.0001 8.20969.0005
8.20969.0001EA 37.7 EUR
8.20969.0001 8.20969.0005
Pérylène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pérylène
Formule: C₂₀H₁₂
Point d'ébullition: 443 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 273…278 °C
Densité: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004142
Numéro CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Indice Merck: 12,07325
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 252.31 g/mol
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)