Imprimer
Déhydroacétate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14085.0005 8.14085.0250 8.14085.1000 8.14085.9010
8.14085.0005EA 25.1 EUR
8.14085.0005 8.14085.0250 8.14085.1000 8.14085.9010
Déhydroacétate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Déhydroacétate de sodium
Formule: C₈H₇NaO₄
Point de fusion: 280…285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040583
Numéro CAS: 4418-26-2
EINECS: 224-580-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 330 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 190.13 g/mol
Bulk Density 500 - 550 kg/m3
pH 8.8 - 9.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C