Déhydroacétate de sodium ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(3,4-dihydro-6-méthyl-2,4-dioxo-2H-pyranne-3-ylidène)éthanolate de sodium
Purity: 97%
CAS No.: 4418-26-2
Molecular Formula: C8H7NaO4
Formula Weight: 190.13
pH: 8.8-9.3
Melting Point: ca 295° dec.
MDL No.: MFCD00040583
Formule:
C₈H₇NaO₄ Poids moléculaire: 190.13 g/mol Point de fusion: ∼ 295 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040583 Numéro CAS: 4418-26-2 EINECS: 224-580-1 |