Acide déhydroacétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Acétyl-4-hydroxy-6-méthyl-2H-pyranne-2-one, 3-Acétyl-6-méthyl-2H-pyranne-2,4(3H)-dione
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₈O₄ Poids moléculaire: 168.15 g/mol Point d'ébullition: 333 Point de fusion: 108 Point éclair: 157 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066709 Numéro CAS: 520-45-6 EINECS: 208-293-9 Indice Merck: 13,02885 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Melting Point | 109 - 111 °C |
Molar Mass | 168.14 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 270 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.001 hPa (20 °C) |
Flash Point | 157 °C |
pH | 4 (2 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 336 °C |
Synonyms | 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione |
Hill Formula | C8H8O4 |