Sodium L(+)-ascorbate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
L(+)-Ascorbate de sodium
Purity: 99%
CAS No.: 134-03-2
Molecular Formula: C6H7NaO6
Formula Weight: 198.11
Melting Point: ca 220°
Beilstein Reference: 3767246
Merck Reference: 14,830
Optical Rotation: +105° (c=5 in water)
MDL No.: MFCD00082340
Formule:
C₆H₇NaO₆ Poids moléculaire: 198.11 g/mol Point de fusion: ∼220 °C Densité: 1.799 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082340 Numéro CAS: 134-03-2 EINECS: 205-126-1 |