Imprimer
Sodium L(+)-ascorbate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L(+)-Ascorbate de sodium
352680050 352681000 352685000 352680025
ACRO352680050EA 40.5 EUR
ACRO352680050 ACRO352681000 ACRO352685000 ACRO352680025
Sodium L(+)-ascorbate 99%
Sodium L(+)-ascorbate
Formule: C₆H₇NaO₆
Poids moléculaire: 198.11 g/mol
Point de fusion: 219…221 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082340
Numéro CAS: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric 98.5 to 101.5 %
Solubility (5% in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)