Imprimer
Acide L(+)-ascorbique
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35196085-1KG 35196085-100G
MOLE35196085-1KGEA 0 EUR
MOLE35196085-1KG MOLE35196085-100G
Acide L(+)-ascorbique
Acide L(+)-ascorbique
Formule: C₆H₈O₆
Point d'ébullition: 553 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Indice Merck: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM