Imprimer
Acide L(+)-ascorbique, BAKER ANALYZED® pour les biotechnologies, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1018.0100EA 69.54 EUR
1018.0100 1018.0500
Acide L(+)-ascorbique, BAKER ANALYZED® pour les biotechnologies, J.T.Baker®
Acide L(+)-ascorbique
Formule: C₆H₈O₆
Point d'ébullition: 553 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Indice Merck: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (dried) min. 99.5 %
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Loss on Drying at 105°C max. 0.1 %
Residue on Ignition max. 0.05 %
Specific Rotation [alpha] 20/D (dried basis), c=10 in water) +20.5 - +21.5 °
Water Insoluble Material passes test