Acide L(+)-ascorbique 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
Purity: 99+%
CAS No.: 50-81-7
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Physical Form: Powder
Density: 1.65
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 84272
Merck Reference: 14,830
MDL No.: MFCD00064328
Formule:
C₆H₈O₆ Poids moléculaire: 176.13 g/mol Point d'ébullition: 553 Point de fusion: ∼ 191 °C (déc.) Densité: 1.65 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064328 Numéro CAS: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Indice Merck: 14,830 |