Imprimer
Acide L(+)-ascorbique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
105021000 105025000 105020025
ACRO105021000EA 54.8 EUR
ACRO105021000 ACRO105025000 ACRO105020025
Acide L(+)-ascorbique 99%
Acide L(+)-ascorbique
Formule: C₆H₈O₆
Poids moléculaire: 176.13 g/mol
Point d'ébullition: 553
Point de fusion: 190…192 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Indice Merck: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Passes test
pH 2.1 to 2.6 (5 % in water)
Specific optical rotation +20.5° to +21.5° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Impurity ≤0.2 % Oxalic acid