Imprimer
Span® 85, Span® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Arlacel 85, Sorbitan trioleate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.40124.0100 8.40124.0500 8.40124.0025
8.40124.0100EA 49.3 EUR
8.40124.0100 8.40124.0500 8.40124.0025
Span® 85, Span® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Span® 85
Formule: C₆₀H₁₀₈O₈
Poids moléculaire: 957.51 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133820
Numéro CAS: 26266-58-0
EINECS: 247-569-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (25 °C) insoluble
Molar Mass 957.51 g/mol
Boiling Point 100 °C
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)