Imprimer
Span® 60, Span® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Arlacel 60, Sorbitan monooctadecanoate, Sorbitan stearate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan monostearate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.40121.0100 8.40121.0500
8.40121.0100EA 34.3 EUR
8.40121.0100 8.40121.0500
Span® 60, Span® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Span® 60
Formule: C₂₄H₄₆O₆
Poids moléculaire: 430.63 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005366
Numéro CAS: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Indice Merck: 12,08872
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 53 °C
Molar Mass 430.62 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C