Imprimer
Anhydride succinique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dihydrofuran-2,5-dione
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00683.0100 8.00683.0500 8.00683.1000 8.00683.9050 8.00683.9030 8.00683.9060
8.00683.0100EA 31.5 EUR
8.00683.0100 8.00683.0500 8.00683.1000 8.00683.9050 8.00683.9030 8.00683.9060
Anhydride succinique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Anhydride succinique
Formule: C₄H₄O₃
Poids moléculaire: 100.07 g/mol
Point d'ébullition: 261
Point de fusion: 120
Densité: 1.503 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 157
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005525
Numéro CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,09039
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 67 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 116 - 120 °C
Molar Mass 100.07 g/mol
Bulk Density 550 - 600 kg/m3
Boiling Point 261 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (92 °C)
Flash Point 157 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (20 g/l, H2O)