Imprimer
Anhydride succinique
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydrofuran-2,5-dione
02102970.5 0210297001
ICNA02102970.5EA 138 EUR
ICNA02102970.5 ICNA0210297001
Anhydride succinique
Anhydride succinique
Formule: C₄H₄O₃
Poids moléculaire: 100.07 g/mol
Point d'ébullition: 261
Point de fusion: 120
Densité: 1.503 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 157
Numéro MDL: MFCD00005525
Numéro CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,09039