Anhydride succinique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dihydrofuran-2,5-dione
Formule:
C₄H₄O₃ Poids moléculaire: 100.07 g/mol Point d'ébullition: 261 °C (760 mmHg) Point de fusion: 116…120 °C Point éclair: 157 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005525 Numéro CAS: 108-30-5 EINECS: 203-570-0 UN: 3261 ADR: 8 II Indice Merck: 12,09039 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder or crystals or flakes and/or chips |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 120 °C |
Titration by coupling | ≥98.5 % |