Hexadécane-16-olide ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 109-29-5
Molecular Formula: C16H30O2
Formula Weight: 254.42
Flash Point:
Formule:
C₁₆H₃₀O₂ Point de fusion: 33…34 °C Point éclair: >100 °C (212 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039668 Numéro CAS: 109-29-5 EINECS: 203-662-0 |