Pentadécane-15-olide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 106-02-5
Molecular Formula: C15H28O2
Formula Weight: 240.39
Flash Point:
Formule:
C₁₅H₂₈O₂ Point d'ébullition: 137 °C (2 mmHg) Point de fusion: 33…37 °C Densité: 0,918 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039667 Numéro CAS: 106-02-5 EINECS: 203-354-6 Indice Merck: 14,3910 |