Imprimer
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone, poudre cristalline blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0215515710 0215515725 0215515701 0215515705
ICNA0215515710EA 230 EUR
ICNA0215515710 ICNA0215515725 ICNA0215515701 ICNA0215515705
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone, poudre cristalline blanche
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone
Kojic acid is used as an antibiotic reagent. It is tyrosinase inhibitor. Kojic acid is a chelation agent.
Soluble in water, ethanol, acetone; Slightly soluble in ethyl acetate, chloroform, pyridine.
Formule: C₆H₆O₄
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148…157 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006580
Numéro CAS: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Indice Merck: 13,05334