Imprimer
Fer (II) sulfure ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ferrous sulphide
14024.03 14024.09 14024.18
14024.03EA 26.3 EUR
14024.03 14024.09 14024.18
Fer (II) sulfure ≥99.9% (base métaux)
Fer (II) sulfure
Purity: 99.9% CAS No.: 1317-37-9 Molecular Formula: FeS Formula Weight: 87.91 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 4.74 Appearance: Brown to black Odour: Odourless Melting Point: 1195° Merck Reference: 14,4058 MDL No.: MFCD00011013
Formule: FeS
Poids moléculaire: 87.91 g/mol
Point de fusion: 1195
Densité: 4.74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011013
Numéro CAS: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,4058