Imprimer
Fer (II) sulfure 99.9% (sur base traces de métaux) -100 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ferrous sulphide
315870100 315870500
ACRO315870100EA 121 EUR
ACRO315870100 ACRO315870500
Fer (II) sulfure 99.9% (sur base traces de métaux) -100 mesh
Fer (II) sulfure
Formule: FeS
Point de fusion: 1195 °C
Densité: 4,84 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011013
Numéro CAS: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,04106
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %