Imprimer
Dioxyde de ruthenium, anhydre ≥99.95% (base métaux) Ru ≥ 75.2%, Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ruthenium (IV) oxyde, Oxyde de ruthenium (IV)
11804.02 11804.04 11804.09
11804.02EA 62.9 EUR
11804.02 11804.04 11804.09
Dioxyde de ruthenium, anhydre ≥99.95% (base métaux) Ru ≥ 75.2%, Premion®
Dioxyde de ruthenium
Purity: 99.95% CAS No.: 12036-10-1 Molecular Formula: O2Ru Formula Weight: 133.07 Physical Form: Powder Density: 6.97 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1200° subl. Solubility: Insoluble in water, acids. Soluble in fused alkalis UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011210
Formule: O₂Ru
Poids moléculaire: 133.07 g/mol
Point de fusion: 1200 °C (subl.)
Densité: 6.97
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074857
Numéro CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II