Platine (IV) oxyde, anhydre ≥99.95% (base métaux) Pt ≥ 84.4%, Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dioxyde de platine, Catalyseur type Adams
Purity: 99.95%
CAS No.: 1314-15-4
Molecular Formula: O2Pt
Formula Weight: 227.09
Physical Form: Powder
Density: 10.2
Appearance: Dark brown
Odour: Odourless
Melting Point: 450°
Merck Reference: 14,7527
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011184
Formule:
O₂Pt Poids moléculaire: 227.08 g/mol Point de fusion: 450 Densité: 10.2 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011184 Numéro CAS: 1314-15-4 EINECS: 215-223-0 UN: 1479 ADR: 5.1 II Indice Merck: 14,7527 |