Imprimer
Platine (IV) oxyde 83% Pt
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dioxyde de platine, Catalyseur type Adams
195320010 195320050
ACRO195320010EA 290 EUR
ACRO195320010 ACRO195320050
Platine (IV) oxyde 83% Pt
Platine (IV) oxyde
Formule: O₂Pt
Poids moléculaire: 227.08 g/mol
Point de fusion: 450
Densité: 11.8
Numéro MDL: MFCD00011184
Numéro CAS: 1314-15-4
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1 I
Indice Merck: 12,07686
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Assay ≥79 % (Pt)