Osmium (IV) oxyde (≥83% Os)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 12036-02-1
Molecular Formula: OsO2
Formula Weight: 222.20
Physical Form: Solid
Density: 11.4
Appearance: Black
Odour: Chlorine-like
MDL No.: MFCD00011150
Formule:
O₂Os Poids moléculaire: 222.23 g/mol Densité: 11.4 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011150 Numéro CAS: 12036-02-1 |