Imprimer
Nickel (II) oxyde, vert (≥78.5% Ni)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Monoxyde de nickel, Oxyde de nickel, Bunsénite
45094.A1 45094.30
45094.A1EA 414 EUR
45094.A1 45094.30
Nickel (II) oxyde, vert (≥78.5% Ni)
Nickel (II) oxyde
CAS No.: 1313-99-1 Molecular Formula: NiO Formula Weight: 74.71 Physical Form: -400 Mesh Powder Density: 6.67 Odour: Odourless Merck Reference: 14,6512 MDL No.: MFCD00011145
Formule: NiO
Point de fusion: 1984 °C
Densité: 6,67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011145
Numéro CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Indice Merck: 14,6512