Imprimer
Nickel (II) oxyde ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Monoxyde de nickel, Oxyde de nickel, Bunsénite
12359.18 12359.30
12359.18EA 73.4 EUR
12359.18 12359.30
Nickel (II) oxyde ≥99% (base métaux)
Nickel (II) oxyde
Purity: 99% CAS No.: 1313-99-1 Molecular Formula: NiO Formula Weight: 74.71 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.67 Melting Point: 1984° Merck Reference: 14,6512 MDL No.: MFCD00011145
Formule: NiO
Poids moléculaire: 74.69 g/mol
Point de fusion: 1984 °C
Densité: 6.67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011145
Numéro CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Indice Merck: 14,6512