Nickel (II) oxyde ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: Powder
Density: 6.67
Appearance: Dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 1984°
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Formule:
NiO Point de fusion: 1984 °C Densité: 6,67 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011145 Numéro CAS: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Indice Merck: 14,6512 |