Iridium (IV) oxyde 99%, en poudre
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dioxyde d'iridium
Purity: 99%
CAS No.: 12030-49-8
Molecular Formula: IrO2
Formula Weight: 224.20
Odour: Odourless
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011065
Formule:
IrO₂ Poids moléculaire: 224.22 g/mol Point d'ébullition: –27 °C (1013 hPa) Point de fusion: –102 °C Densité: 11.7 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011065 Numéro CAS: 12030-49-8 EINECS: 234-743-9 UN: 1479 ADR: 5.1 II |