Fer (III) oxyde ≥98% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxyde de fer (III), Trioxyde de fer
Purity: 98%
CAS No.: 1309-37-1
Molecular Formula: Fe2O3
Formula Weight: 159.69
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.24
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1565°
Merck Reference: 14,4028
MDL No.: MFCD00011008
Formule:
Fe₂O₃ Point de fusion: 1565 °C Densité: 5,24 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011008 Numéro CAS: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Indice Merck: 14,4028 |