Imprimer
Fer (III) oxyde ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10716.14 10716.22
10716.14EA 208 EUR
10716.14 10716.22
Fer (III) oxyde ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Fer (III) oxyde
Purity: 99.998% CAS No.: 1309-37-1 Molecular Formula: Fe2O3 Formula Weight: 159.69 Physical Form: Powder Density: 5.24 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 1565° Merck Reference: 14,4028 MDL No.: MFCD00011008
Formule: Fe₂O₃
Point de fusion: 1565 °C
Densité: 5,24
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011008
Numéro CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Indice Merck: 14,4028
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Total Metal Impurities 0.002% max