Fer (III) oxyde 99.999% (sur base traces de métaux) -100 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxyde de fer (III), Trioxyde de fer
Formule:
Fe₂O₃ Poids moléculaire: 159.69 g/mol Point de fusion: 1538 °C (déc.) Densité: 5.24 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011008 Numéro CAS: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Indice Merck: 13,04058 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red-brown to rust brown Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |