Imprimer
Cobalt oxyde ≥99% (base métaux), nanopoudre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétraoxyde de tricobalt
44661.14 44661.22 44661.36
44661.14EA 101 EUR
44661.14 44661.22 44661.36
Cobalt oxyde ≥99% (base métaux), nanopoudre
Cobalt oxyde
Purity: 99% CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Physical Form: 50-80nm APS Powder, S.A. 10m2/g Density: 6.11 Appearance: Black Melting Point: 900° dec. Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Formule: Co₃O₄
Point de fusion: 900 °C (déc.)
Densité: 6,11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010939
Numéro CAS: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,2429