Imprimer
Cobalt oxyde ≥99.7% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétraoxyde de tricobalt
40184.36 40184.22 40184.A4 40184.14
40184.36EA 535 EUR
40184.36 40184.22 40184.A4 40184.14
Cobalt oxyde ≥99.7% (base métaux)
Cobalt oxyde
Purity: 99.7% CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Physical Form: -400 Mesh Powder Density: 6.11 Appearance: Black Melting Point: 900° dec. Solubility: Soluble in acids and alkalies Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Enamels, semiconductors, grinding wheels
Formule: Co₃O₄
Poids moléculaire: 240.8 g/mol
Point de fusion: 900 °C (déc.)
Densité: 6.11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010939
Numéro CAS: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,2429