Imprimer
Oxyde de cobalt ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
44354.06 44354.14 44354.22
44354.06EA 227 EUR
44354.06 44354.14 44354.22
Oxyde de cobalt ≥99.995% (base métaux)
Oxyde de cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 1307-96-6 Molecular Formula: CoO, may contain up to 10% Co3O4 Formula Weight: 74.93 Physical Form: Powder Density: 6.45 Appearance: Green-brown Melting Point: 1935° Merck Reference: 14,2446 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00016031
Formule: CoO
Point de fusion: 1935 °C
Densité: 6,45
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016031
Numéro CAS: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,2446