Imprimer
Oxyde de cobalt , Co >74% -325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
379200100 379201000
ACRO379200100EA 74 EUR
ACRO379200100 ACRO379201000
Oxyde de cobalt , Co >74% -325 mesh
Oxyde de cobalt
Formule: CoO
Point de fusion: 1785 °C
Densité: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016031
Numéro CAS: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 12,02507
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey to green-brown Powder
Additional info oxides
Purity ≥74.0 % Co