Imprimer
Platine (II) iodure ≥99.99% (base métaux) Pt ≥ 43.0%, Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diiodure de platine
12170.01 12170.03 12170.06
12170.01EA 82.4 EUR
12170.01 12170.03 12170.06
Platine (II) iodure ≥99.99% (base métaux) Pt ≥ 43.0%, Premion®
Platine (II) iodure
Purity: 99.99% CAS No.: 7790-39-8 Molecular Formula: PtI2 Formula Weight: 448.90 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011183
Formule: I₂Pt
Poids moléculaire: 448.89 g/mol
Point de fusion: 325 °C (déc.)
Densité: 6.403 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011183
Numéro CAS: 7790-39-8
EINECS: 232-204-2
Indice Merck: 12,07688