Imprimer
Palladium (II) iodure (≥28% Pd) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11881.04 11881.09
11881.04EA 244 EUR
11881.04 11881.09
Palladium (II) iodure (≥28% Pd) ≥99.9% (base métaux)
Palladium (II) iodure
Purity: 99.9% CAS No.: 7790-38-7 Molecular Formula: PdI2 Formula Weight: 360.23 Physical Form: Powder Density: 6.003 Appearance: Black Melting Point: 350° dec. MDL No.: MFCD00011171
Formule: I₂Pd
Densité: 6,003
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011171
Numéro CAS: 7790-38-7
EINECS: 232-203-7