Imprimer
Diiodure de nickel, anhydre ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
22893.06 22893.14
22893.06EA 71.8 EUR
22893.06 22893.14
Diiodure de nickel, anhydre ≥99.5% (base métaux)
Diiodure de nickel
Purity: 99.5% CAS No.: 13462-90-3 Molecular Formula: NiI2 Formula Weight: 312.51 Physical Form: -8 Mesh Density: 5.834 Melting Point: 797° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016264
Formule: I₂Ni
Point de fusion: 797 °C
Densité: 5,834
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016264
Numéro CAS: 13462-90-3
EINECS: 236-666-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,06594