Imprimer
Diiodure de cobalt, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cobaltous iodide
Dans une ampoule sous argon
35730.03 35730.06
35730.03EA 169 EUR
35730.03 35730.06
Diiodure de cobalt, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Diiodure de cobalt
Purity: 99.999% CAS No.: 15238-00-3 Molecular Formula: CoI2 Formula Weight: 312.74 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 5.584 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 515° vac. Boiling Point: 570° vac. Merck Reference: 14,2443 MDL No.: MFCD00016030
Formule: CoI₂
Point d'ébullition: 570 °C (sous vide)
Point de fusion: 515 °C vac,
Densité: 5,584
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016030
Numéro CAS: 15238-00-3
EINECS: 239-283-2
Indice Merck: 14,2443