Diiodure de cobalt, anhydre ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cobaltous iodide
Purity: 99.5%
CAS No.: 15238-00-3
Molecular Formula: CoI2
Formula Weight: 312.74
Physical Form: -60 Mesh Powder
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Boiling Point: 570° vac.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,2443
MDL No.: MFCD00016030
Moisture and humidity indicator, catalyst
Formule:
CoI₂ Poids moléculaire: 312.74 g/mol Point d'ébullition: 570 °C (sous vide) Point de fusion: 515 °C vac. Densité: 5.68 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016030 Numéro CAS: 15238-00-3 EINECS: 239-283-2 Indice Merck: 14,2443 |