Imprimer
Trifluorure de cobalt ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cobalt (III) fluorure
11490.14 11490.22
11490.14EA 112 EUR
11490.14 11490.22
Trifluorure de cobalt ≥99%
Trifluorure de cobalt
Purity: 99% CAS No.: 10026-18-3 Molecular Formula: CoF3 Formula Weight: 115.93 Physical Form: Powder Density: 3.88 Merck Reference: 14,2430 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00010942
Formule: CoF₃
Poids moléculaire: 115.93 g/mol
Point de fusion: 927
Densité: 3.88
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010942
Numéro CAS: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
UN: 3085
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 12,02491