Difluorure de cobalt, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cobalt (II) fluorure
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 10026-17-2
Molecular Formula: CoF2
Formula Weight: 96.93
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Melting Point: 1200°
Boiling Point: 1400°
Merck Reference: 14,2440
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010941
Formule:
CoF₂ Point d'ébullition: 1400 °C Point de fusion: 1200 °C Densité: 4,46 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010941 Numéro CAS: 10026-17-2 EINECS: 233-061-9 UN: 2923 ADR: 8,III Indice Merck: 14,2440 |