Imprimer
Difluorure de cobalt 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cobalt (II) fluorure
311270250 311270050
ACRO311270250EA 132 EUR
ACRO311270250 ACRO311270050
Difluorure de cobalt 99%
Difluorure de cobalt
Formule: CoF₂
Poids moléculaire: 96.93 g/mol
Point d'ébullition: 1400 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1200 °C
Densité: 4.46
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010941
Numéro CAS: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,02465
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink Powder
Assay ≥98.5 % (ex F)