Imprimer
Chlorure de ruthenium (III), anhydre 99.9% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ruthénium (III) chlorure, Trichlorure de ruthenium
197210020 197210100 197210500
ACRO197210020EA 228 EUR
ACRO197210020 ACRO197210100 ACRO197210500
Chlorure de ruthenium (III), anhydre 99.9% (sur base traces de métaux)
Chlorure de ruthenium (III)
Formule: Cl₃Ru
Poids moléculaire: 207.43 g/mol
Point de fusion: >500 °C (déc.)
Densité: 3.11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011208
Numéro CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,08455
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder or crystals
Assay 48 to 50 % (Ru)
Total trace metal impurities ≤0.1 %