Chlorure de rhodium (III) Rh 48,6-49,2%, anhydre
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trichlorure de rhodium, Rhodium (III) chlorure
Formule:
Cl₃Rh Poids moléculaire: 209.26 g/mol Point d'ébullition: 717 °C (730 mmHg) Point de fusion: 450 °C Densité: 5.38 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011204 Numéro CAS: 10049-07-7 EINECS: 233-165-4 UN: 3260 ADR: 8 III Indice Merck: 12,08355 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red, grey, red-black or black Crystalline powder, crystals or granules |
Assay | 48.6 to 49.2 % (Rh) |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |