Platine (IV) chlorure (57,5% Pt), anhydre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétrachlorure de platine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
Cl₄Pt Poids moléculaire: 336.89 g/mol Point de fusion: 370 Densité: 4.3 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011182 Numéro CAS: 13454-96-1 EINECS: 236-645-1 UN: 2923 ADR: 8 (6.1) II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 587 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 336.89 g/mol |
Density | 4.3 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|