Imprimer
Platine (IV) chlorure ≥99.99% (base métaux) Pt ≥ 57%, Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrachlorure de platine
43703.03 43703.06
43703.03EA 321 EUR
43703.03 43703.06
Platine (IV) chlorure ≥99.99% (base métaux) Pt ≥ 57%, Premion®
Platine (IV) chlorure
Purity: 99.99+% CAS No.: 13454-96-1 Molecular Formula: PtCl4 Formula Weight: 336.90 Physical Form: Crystalline Density: 4.303 Appearance: Brown Odour: Odourless Melting Point: 370° dec. UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00011182
Formule: Cl₄Pt
Point de fusion: 370 °C (déc.)
Densité: 4,303
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011182
Numéro CAS: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN: 2923
ADR: 8,III