Platine (IV) chlorure (≥57% Pt) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétrachlorure de platine
Purity: 99.9%
CAS No.: 13454-96-1
Molecular Formula: PtCl4
Formula Weight: 336.90
Physical Form: Crystalline
Density: 4.303
Appearance: Brown
Odour: Odourless
Melting Point: 370° dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011182
Formule:
Cl₄Pt Point de fusion: 370 °C (déc.) Densité: 4,303 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011182 Numéro CAS: 13454-96-1 EINECS: 236-645-1 UN: 2923 ADR: 8,III |