Imprimer
Platine (IV) chlorure 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrachlorure de platine
195400010 195400050 195402500
ACRO195400010EA 251 EUR
ACRO195400010 ACRO195400050 ACRO195402500
Platine (IV) chlorure 99%
Platine (IV) chlorure
Formule: Cl₄Pt
Point de fusion: 370 °C
Densité: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011182
Numéro CAS: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder and/or chunks
Trace metal analysis ≤500 ppm (Sum Ru+Rh+Ir+Pd)
Calcium (Ca) ≤250 ppm
Copper (Cu) ≤25 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤25 ppm
Magnesium (Mg) ≤250 ppm
Platinum (Pt) 57.0 to 58.5 %
Silicon (Si) ≤200 ppm