Imprimer
Platine (II) chlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Platinum dichloride
A16549.03 A16549.06
A16549.03EA 250 EUR
A16549.03 A16549.06
Platine (II) chlorure ≥98%
Platine (II) chlorure
Purity: 98% CAS No.: 10025-65-7 Molecular Formula: Cl2Pt Formula Weight: 266.00 Melting Point: 581° dec. Merck Reference: 14,7528 MDL No.: MFCD00011181
Formule: Cl₂Pt
Poids moléculaire: 265.99 g/mol
Point de fusion: 581 °C (déc.)
Densité: 5.87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011181
Numéro CAS: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
Indice Merck: 12,07687